Kluczowe dokumenty
Z164003
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
opis
plain top
dł. × śr. wewn. × śr. zewn.
81 cm × 40 mm × 45 mm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • Wyposażony w korek z politetrafluoroetylenu (PTFE) o średnicy 4 mm
  • Nie zawiera fryty i wykorzystuje zatyczkę z waty szklanej i piasek
  • Używany razem z gruboziarnistym żelem krzemionkowym (np. nr kat. 60744) do szybkiego oczyszczania ogólnego przeznaczenia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)