Kluczowe dokumenty
SYNC381730C
Synthware chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm, fritted disc and PTFE stopcock
Synonim(y):
Synthware C381730C, glass chromatograpy column
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS35/20
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C381730C
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
13.4 mm × 305 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
With a coarse porosity fritted disc to support packing ,with 35/20 spherical joint. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)