Kluczowe dokumenty
SYNC383240C
Synthware chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm, fritted disc and PTFE stopcock
Synonim(y):
Synthware C383240C, szklana kolumna chromatograficzna
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS35/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C383240C
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
26.0 mm × 457 mm
pojemność
500 mL
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Z grubo porowatym, karbowanym dyskiem wspierającym uszczelnienie, z kulistym złączem 35/20. Wszystkie kolumny Synthware mają ciężkie ściany zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)