Z163961
Gravity column
Short
Synonim(y):
Filtr grawitacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS24/40
dł. × śr. wewn. × śr. zewn.
33 cm × 24 mm × 28 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumna grawitacyjna może zapobiec zawaleniu się specjalnych konstrukcji ram momentowych.
Cechy i korzyści
- Wyposażony w korek z politetrafluoroetylenu (PTFE) o średnicy 4 mm
- Nie zawiera fryty i wykorzystuje zatyczkę z waty szklanej i piasek
- Używany razem z gruboziarnistym żelem krzemionkowym (np. nr kat. 60744) do szybkiego oczyszczania ogólnego przeznaczenia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z163961-1EA | 4061832114767 |