Z120774
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 665 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
Połączenie
Joints neck (70)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn.
7.0 cm
pojemność
665 mL
Głębokość × wys. całkowita
19.5 cm × 24.1 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z120774-1EA | 4061837596551 |