Kluczowe dokumenty
SYNF110665
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 665 mL, tall form with metal housing
Synonim(y):
Synthware F110665
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
aluminum flask
Połączenie
Joints neck (70)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F110665
Śr. wewn. × głębokość
7 cm × 19.5 cm
pojemność kolby
665 mL
Opis ogólny
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)