Kluczowe dokumenty
Z120766
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,900 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
Połączenie
Joints neck (120)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn.
12.0 cm
pojemność
1,900 mL
Głębokość × wys. całkowita
19.0 cm × 25.2 cm
Opis ogólny
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)