Kluczowe dokumenty
Z150819
Sigma-Aldrich
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
LD5, wide-mouth, capacity 5 L
Synonim(y):
krio dewar, pojemnik do kriokonserwacji, przechowywanie kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
aluminum flask
Połączenie
Joints neck (142)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Worthington 5LDB
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
5 L
Śr. wewn. × głębokość kolby
19.3 cm (7.6 in.) × 44.5 cm (17.5 in.)
śr. wewn. szyjki
14.2 cm (5.6 in.)
Opis ogólny
LD Series Liquid Nitrogen Dewars are designed for storage of small quantities of liquid nitrogen.
High-strength aluminum shell is both durable and light-weight. Super insulation provides advanced thermal protection. Neck tube joins inner and outer container, providing maximum durability and minimum nitrogen consumption. Cap and neck tube core provide positive closure.
Cechy i korzyści
  • Includes a lightweight Snap-On cap for sample protection.
  • Superior vacuum performance provides maximum holding times and ultimate thermal protection.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)