Z743994
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
LD50, beaker style, capacity 50 L
Synonim(y):
Dewar do przechowywania ciekłego azotu
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
beaker style
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Worthington 50LDB
metody
cryopreservation: suitable
Wys. × śr.
32.4 in. × 18.8 in.
pojemność
50 L
rozmiar szyjki
2.5 in. , diameter
masa
38.7 lb
Opis ogólny
- Zapewniają wysoką sprawność termiczną
- Żebrowany, aluminiowy korpus o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona konstrukcja rurki szyjnej i trwała farba sprawiają, że te dewary są wytrzymałe.
- Łatwa w obsłudze konstrukcja z lekką zatrzaskową pokrywą i rurą szyjną zapewnia szczelne zamknięcie i łatwy dostęp.
- Zapewnia maksymalny czas przechowywania z doskonałą wydajnością próżniową i izolacją
- Akcesoria sprzedawane oddzielnie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)