Z743999
Worthington Accessories
necktube core for LS6000 liquid nitrogen refrigerator
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Worthington RS60-9C16
metody
cryopreservation: suitable
Opis ogólny
Wszystkie chłodziarki kriostatyczne i dewary firmy Worthington są dostarczane ze standardową pokrywą, więc nie ma potrzeby zakupu dodatkowej. Wielu klientów kupuje jednak zapasowe pokrywy/rdzenie do rurek kriogenicznych, aby zmodyfikować je tak, aby różne rodzaje urządzeń do przechowywania próbek można było zawiesić w kanistrze do przechowywania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)