Z743998
Worthington LS Series Liquid Nitrogen Refrigerators
LS6000
Synonim(y):
Lodówka na ciekły azot
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
194 days static holding time
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Worthington LS6000
metody
cryopreservation: suitable
Wysokość
39 in.
991 mm
śr. zewn.
27 in.
685.8 mm
rozmiar szyjki
21.6 cm
pojemność
165 L
165000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Ribbed, high strength aluminum body, magneformed necktube design and durable paint system
- Rack index location ring and internal location fixture, computer compatible box storage is ideal for simple inventory management
- Superior vacuum performance
- Lockable lids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)