Kluczowe dokumenty
Z743993
Worthington LD Series Liquid Nitrogen Dewars
LD35, beaker style, capacity 35 L
Synonim(y):
Dewar na ciekły azot, Dewary na ciekły azot
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Właściwości
beaker style
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Worthington 35LDB
metody
cryopreservation: suitable
Wys. × śr.
26.3 in. × 18.8 in.
pojemność
35 L
rozmiar szyjki
2.5 in. , diameter
masa
35.1 lb
Opis ogólny
Dewary na ciekły azot serii LD są przeznaczone do przechowywania i dozowania niewielkich ilości ciekłego azotu.
  • Zapewniają wysoką sprawność termiczną
  • Żebrowany, aluminiowy korpus o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona konstrukcja rurki szyjnej i trwała farba sprawiają, że te dewary są wytrzymałe.
  • Łatwa w obsłudze konstrukcja z lekką zatrzaskową pokrywą i rurą szyjną zapewnia szczelne zamknięcie i łatwy dostęp.
  • Zapewnia maksymalny czas przechowywania z doskonałą wydajnością próżniową i izolacją
  • Akcesoria sprzedawane oddzielnie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)