SYNF111000
Synthware™ Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 1000 mL, tall form with metal housing
Synonim(y):
Synthware F111000
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
aluminum flask
Połączenie
Joints neck (70)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F111000
Śr. wewn. × głębokość
7 cm × 30.2 cm
pojemność kolby
1000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba Dewara z obciążoną metalową podstawą zapewniającą stabilność i aluminiową obudową na całej długości, która rozciąga się do górnej krawędzi dla dodatkowej ochrony.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)