SYNF111900
Synthware™ Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 1900 mL, tall form with metal housing
Synonim(y):
Synthware F111900
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum flask
Połączenie
Joints neck (120)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F111900
Śr. wewn. × głębokość
12 cm × 19 cm
pojemność kolby
1900 mL
Opis ogólny
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)