Kluczowe dokumenty
Z103128
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 4,300 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
Połączenie
Joints neck (143)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn.
14.3 cm
pojemność
4,300 mL
Głębokość × wys. całkowita
30.5 cm × 36.5 cm
Opis ogólny
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)