Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z202657
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 850 mL, cylindrical, depth 7 1/2 cm
Synonim(y):
Cryogenic Dewar Flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
Joints neck (75)
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 500 mL
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn.
13 cm
pojemność
850 mL
Głębokość
7 1/2 cm
Opis ogólny
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)