Z107565
Aldrich® low form dewar flask
capacity 550 mL, cylindrical, inside depth 9 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
Joints neck (105)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn.
10 1/2 cm
pojemność
550 mL
głębokość wewnętrzna
9 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
For use in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. Shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. Borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z107565-1EA | 4061837591174 |