Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z150398
Sigma-Aldrich
Aldrich® low form dewar flask
capacity 150 mL, hemispherical, depth 4 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Połączenie
Joints neck (40)
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 100 mL
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn.
8 cm
pojemność
150 mL
Głębokość
4 cm
Opis ogólny
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
For use in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. Shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. Borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Zastosowanie
1143 niskoprofilowa kolba Dewara została użyta do kąpieli w ciekłym azocie podczas eksperymentów z pułapkami pirolizy vape.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dan Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(12), 6349-6355 (2020-03-12)
A combined analytical, theoretical, and experimental study has shown that the vaping of vitamin E acetate has the potential to produce exceptionally toxic ketene gas, which may be a contributing factor to the upsurge in pulmonary injuries associated with using