Kluczowe dokumenty
Z564788
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Soxhlet extractor
capacity 145 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS45/50
pojemność
145 mL
kielich śr. wewn. × dł.
40 mm × 90 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)