Kluczowe dokumenty
360481
1,4-Dioxane
ACS reagent, ≥99.0%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Synonim(y):
Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
356 °F
zawiera
≤25 ppm BHT as stabilizer
granice wybuchowości
22 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
temp. przejścia
freezing point ≥11.0
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A solvent in the N-methylation of amines by reductive functionalization of CO2 in the presence of NaBH4 as the reducing reagent.
- An additive to synthesize 3-hydroxylisoindolin-1-ones via hydroxylhydrative aza-cyclization of 2-alkynylbenzamide.
A mixture of 1,4-dioxane/ethanol/formic acid solvent system can be used in the depolymerization of lignin to synthesize value-added phenolic monomers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?