Merck
676934
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane
ACS reagent, ≥99.0%, contains <=25 ppm BHT as stabilizer
Synonim(y):
Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
102551
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
100-102 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
356 °F
granice wybuchowości
22 %
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.005% Peroxide as (H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
temp. przejścia
freezing point ≥11.0
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-Dioxane is widely used as a solvent for various organic compounds in industry. It is a non-biodegradable contaminant found in industrial effluents. Its oxidative degradation by using oxygen and ozone has been useful in converting it into biodegradable products, which can be easily removed by conventional methods.
Zastosowanie
1,4-Dioxane may be employed as solvent in the synthesis of N-(4-(prop-2-ynyloxy)phenyl)acetamide and 3-(4-(prop-2-ynyloxy)phenyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,3]oxazine.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Oxidation and biodegradability enhancement of 1,4-dioxane using hydrogen peroxide and ozone.
C D Adams et al.
Environmental science & technology, 28(11), 1812-1818 (1994-10-01)
Self-curable benzoxazine functional polybutadienes synthesized by click chemistry.
Kukut M, et al.
Designed Monomers and Polymers, 12(2), 167-176 (2009)
Xiaohua Liu et al.
Biomaterials, 31(2), 259-269 (2009-09-29)
It remains a challenge to synthesize functional materials that can develop advanced scaffolding architectures for tissue engineering. In this study, a series of biodegradable amphiphilic poly(hydroxyalkyl (meth)acrylate)-graft-poly(l-lactic acid) (PHAA-g-PLLA) copolymers have been synthesized and fabricated into nano-fibrous scaffolds. These copolymers
Joshua J Pacheco et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8363-8367 (2014-06-10)
Terephthalic acid (PTA), a monomer in the synthesis of polyethylene terephthalate (PET), is obtained by the oxidation of petroleum-derived p-xylene. There is significant interest in the synthesis of renewable, biomass-derived PTA. Here, routes to PTA starting from oxidized products of
Daniel Gerrity et al.
Water research, 46(19), 6257-6272 (2012-10-16)
The performance of ozonation in wastewater depends on water quality and the ability to form hydroxyl radicals (·OH) to meet disinfection or contaminant transformation objectives. Since there are no on-line methods to assess ozone and ·OH exposure in wastewater, many