Merck
530549
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
DOCD2CD2OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
2.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.08 mmHg
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
gęstość
1.220 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Opis ogólny
Ethylene glycol-d6 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. Its infrared spectrum has been recorded.
Zastosowanie
Ethylene glycol-d6 may be used as starting material for the synthesis of oxiran-d4.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Infrared spectra and molecular vibrations of ethylene glycol and deuterated derivatives.
Matsuura H and Miyazawa T.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 40(1), 85-94 (1967)
The mechanism of the cationic cyclooligomerization of ethylene-oxide and the concomitant degradation of the crown ether products formed.
Dale J and Daasvatn K.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 34(5), 327-342 (1980)