Merck
151971
Sigma-Aldrich
Octane-d18
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)6CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
bp
125-127 °C
mp
-57 °C (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Klucz InChI
TVMXDCGIABBOFY-VAZJTQEUSA-N
Opis ogólny
Octane-d18 is a deuterated NMR solvent. It is useful in NMR-based research and analyses. It can be prepared starting from n-octane. It undergoes H/D (Hydrogen/Deuterium) exchange reaction with mono pinacolboryl complex at 110°C.
Zastosowanie
Octane-d18 has been used to evaluate the separation factors of the deuterated octane isomers by gas chromatography (GC).
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Synthesis and Properties of n-Octane-d18 and 2, 2, 4-Trimethylpentane-d181.
Dixon JA and Marr JW.
The Journal of Organic Chemistry, 28(11), 3085-3087 (1963)
Deuterium Tracer Studies and Gas Chromatography-Mass Spectrometry Analysis of Deuterated Products during Fischer-Tropsch Synthesis.
Shi B, et al.
Topics in Catalysis, 57(6-9), 460-469 (2014)
Gregory P Horne et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(30), 11547-11555 (2019-07-12)
We report a 31P NMR investigation into the activated radioprotection mechanism of octylphenyl-N,N-diisobutyl-carbamoylmethyl phosphine oxide (CMPO) and analogues in the presence of a gamma radiation field. CMPO exhibits significantly enhanced radiation resistance in the presence of high nitric acid concentrations
Catalytic, thermal, regioselective functionalization of alkanes and arenes with borane reagents.
Hartwig JF.
ACS Symp. Ser., 136-154 (2004)