Merck
489603
Sigma-Aldrich
Hexadecane-d34
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)14CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+34
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Klucz InChI
DCAYPVUWAIABOU-BMDGSOBCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Louvado et al.
Journal of applied microbiology, 127(1), 134-149 (2019-03-26)
To evaluate the interactive effects of oil contamination and chemical dispersant application on bacterial composition and sediment remediation of an estuarine port environment. A multifactorial controlled microcosm experiment was set up using sediment cores retrieved from an estuarine port area
Hernando P Bacosa et al.
Marine pollution bulletin, 95(1), 265-272 (2015-04-23)
We determined the contributions of photooxidation and biodegradation to the weathering of Light Louisiana Sweet crude oil by incubating surface water from the Deepwater Horizon site under natural sunlight and temperature conditions. N-alkane biodegradation rate constants were ca. ten-fold higher