Merck
489131
Sigma-Aldrich
Dodecane-d26
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)10CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+26
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
Klucz InChI
SNRUBQQJIBEYMU-DWXHPOBZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James E Hallett et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(8), 2071-2081 (2020-02-06)
Hard-sphere particles in nonpolar solvents are an essential tool for colloid scientists. Sterically stabilized poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles have long been used as the exemplary hard-sphere system. However, neither the particles themselves nor the poly(12-hydroxystearic acid) (PHSA) stabilizer necessary to