Merck
303011
Sigma-Aldrich
Heptane-d16
99 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)5CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
595 °F
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3844 (lit.)
tw
98 °C (lit.)
mp
-91 °C (lit.)
gęstość
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+16
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The polarizability of some deuterated hydrocarbons.
LeGrand DG and Gaines Jr GL.
The Journal of Physical Chemistry, 98(18), 4842-4844 (1994)
Solution phase coordination chemistry of trivalent lanthanide and actinide cations with bis (2, 4, 4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acid.
Jensen MP, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 39, 255-258 (2002)