Merck
306053
Sigma-Aldrich
Methylcyclohexane-d14
99.5 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6D11CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4189 (lit.)
bp
101 °C
mp
-126 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+14
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
Klucz InChI
UAEPNZWRGJTJPN-OBYKGMMLSA-N
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Anharmonicity and Hydrogen Bonding. The in-plane OH Bending and its Combination with the OH Stretching Vibration.
Asselin M and Sandorfy C.
Canadian Journal of Chemistry, 49(9), 1539-1544 (1971)
Origin of multiple phosphorescence emission from p-chlorobenzaldehyde in polycrystallized methylcyclohexane-d14 at 4.2 K.
Lamotte M and Goodman L.
The Journal of Physical Chemistry, 86(17), 3371-3374 (1982)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
306053-1G4061837614200
306053-5G4061837614217