Kluczowe dokumenty
175897
2-Propanol-d8
99.5 atom % D
Synonim(y):
Isopropanol-d8, Octadeuteroisopropanol
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
2-12.7 % (lit.)
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3728 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-89.5 °C (lit.)
gęstość
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Skorzystaj z tej tabeli referencyjnej, aby znaleźć wartości sprzężenia i przesunięcia chemiczne naszych rozpuszczalników NMR (deuterowanych). Wymienione są również temperatury topnienia i wrzenia, masa cząsteczkowa, gęstość i numer CAS.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
175897-25G | 4061838752581 |
175897-5G | 4061838752598 |
175897-5X5G-N | 4061837613456 |