Merck
452556
Sigma-Aldrich
Ethanol-OD
99 atom % D
Synonim(y):
Ethan(ol-d), Ethyl alcohol-OD
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.07
Beilstein:
1731246
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
granice wybuchowości
3.5-15 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.5000% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
tw
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Opis ogólny
Ethan(ol-d) (ethanol-d, ethanol-d1) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It can be prepared by reacting tetraethylorthosilicate with deuterium oxide. The hydrogen bonding in ethanol-d1 has been investigated based on Raman spectral data. The far infrared (FIR) spectrum of ethanol-d1 has been studied using ab initio calculations.
Zastosowanie
Ethan(ol-d) may be used as a source of deuterium for the deuterium exchange reaction of ethyl acetoacetate.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A quantitative Raman spectroscopic investigation of hydrogen-bonding in ethanol and ethanol-d1.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy.
Edwards HGM, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 45(11), 1165-1171 (1989)
Deuterium Exchange in Ethyl Acetoacetate: An Undergraduate GC-MS Experiment.
Heinson CD, et al.
Journal of Chemical Education, 82(5), 787-787 (2005)
Ab initio determination of the far infrared spectra of some isotopic varieties of ethanol.
Senent ML, et al.
J. Chem. Phys. , 112(13), 5809-5819 (2000)
Synthesis of ethanol-d.
Pasto DJ and Meyer GR.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1257-1257 (1968)