Kluczowe dokumenty
427047
Ethanol-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled ethanol, Ethyl alcohol-2-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.364 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.