Merck
343854
Sigma-Aldrich
Methanol-d3
99.8 atom % D
Synonim(y):
1,1,1-Trideuteromethanol, Methyl-d3 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CD3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.06
Beilstein:
1732010
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99.8 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
granice wybuchowości
5.5-36.5 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
Opis ogólny
Methanol-d3 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Zastosowanie
Methanol-d3 may be used in the preparation of [Al(CH3)2OCD3]3 by reacting with trimethylaluminum for use in spectroscopic analysis of dialkylaluminum alkoxides and the trialkylaluminum-ether complex.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Władysław Wrzeszcz et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 188, 349-354 (2017-07-29)
Recently, we demonstrated the presence of microheterogeneity in binary mixtures of unlike alcohols. [RSC Adv. 2016, 6, 37195-37202] The aim of this work was examination if this phenomenon occurs also in the mixture of very similar alcohols like CH
Spectroscopic Studies of Dialkylaluminum Alkoxides and the Trialkyl-aluminum-Ether Complex. II. Assignments of Observed Frequencies
Tarao, R
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 39(10), 2126-2132 (1966)
Paweł Tomza et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 197, 88-94 (2018-02-06)
Here we report ATR-IR spectroscopic study on the separation at a molecular level (microheterogeneity) and the degree of deviation of H2O/CH3OH and H2O/CD3OH mixtures from the ideal mixture. Of particular interest is the effect of isotopic substitution in methyl group
Thierry Jauffrais et al.
Marine drugs, 10(6), 1360-1382 (2012-07-24)
Azaspiracid (AZA) poisoning has been reported following consumption of contaminated shellfish, and is of human health concern. Hence, it is important to have sustainable amounts of the causative toxins available for toxicological studies and for instrument calibration in monitoring programs
Jason S Adams et al.
Science (New York, N.Y.), 371(6529), 626-632 (2021-02-06)
Solvent molecules influence the reactions of molecular hydrogen and oxygen on palladium nanoparticles. Organic solvents activate to form reactive surface intermediates that mediate oxygen reduction through pathways distinct from reactions in pure water. Kinetic measurements and ab initio quantum chemical