Kluczowe dokumenty
205591
Sodium borodeuteride
98 atom % D, 90% (CP)
Synonim(y):
Deuterowany boro-wodnik sodu
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
90% (CP)
Formularz
powder or chunks
temp. samozapłonu
752 °F
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.187 g/mL
Zastosowanie
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a reducing agent in the asymmetric reduction of carbonyl groups in presence Sn-mediated catalyst.
- In the deuteration of quinoxalinones with olefins in presence of Iron(III) promoted catalyst.
- In the synthesis of amine borane and amine trideuterioborane adducts in presence of NaBH4(sodium borohydride) and crown-ether-catalyst.
Cechy i korzyści
- An easily handled reducing agent.
- Commercially available deuteride source.
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
205591-5G | 4061838767912 |
205591-1G | 4061838767905 |