Merck
609811
Sigma-Aldrich
2-Propanol-17O
20 atom % 17O
Synonim(y):
Isopropyl alcohol-17O
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CH17OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
20 atom % 17O
masa cząsteczkowa
60.30 by atom % calculation (20 atom % 17O)
tw
82 °C
gęstość
0.798 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)[17OH]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4+1
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)