Merck
615099
Sigma-Aldrich
1-Butan-d9-ol
98 atom % D
Synonim(y):
Butyl-d9 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)2CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
gęstość
0.907 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-YNSOAAEFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)