Merck
269557
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2(CD2)2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4452 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
1.062 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CO)C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
WERYXYBDKMZEQL-LNLMKGTHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
273.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
134.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)