Key Documents
489573
Guanidine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
Synonim(y):
Guanidine-d5 mono(hydrochloride-d)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
mp
185-189 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
Cl[2H].[2H]\N=C(/N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i/hD6
Klucz InChI
PJJJBBJSCAKJQF-YIKVAAQNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Scientific reports, 7(1), 2456-2456 (2017-05-28)
Prolyl oligopeptidase (PREP) is conserved in many organisms across life. It is involved in numerous processes including brain function and neuropathology, that require more than its strict proteolytic role. It consists of a seven-bladed β-propeller juxtaposed to a catalytic α/β-hydrolase