Merck
746975
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-1,3-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as a stabilizer
Synonim(y):
Tlenek propylenu znakowany 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2CH6O
Masa cząsteczkowa:
60.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
jakość
contains hydroquinone as a stabilizer
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]C1[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
GOOHAUXETOMSMM-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-162.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-108 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)