Merck
305596
Sigma-Aldrich
tert-Butylphosphonic dichloride
98%
Synonim(y):
tert-Butyldichlorophosphine oxide, tert-Butylphosphonyl dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CP(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
121-123 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C4H9Cl2OP/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
Klucz InChI
OQUGNSMOWJIYMO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)