Merck
707230
Sigma-Aldrich
tert-Butyldichlorophosphine solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
(1,1-Dimethylethyl)phosphonous dichloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9Cl2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
stężenie
1.0 M in diethyl ether
gęstość
0.766 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
Klucz InChI
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • The preparation of Buchwald-type secondary phosphine oxide ligands
  • Asymmetric hydrogenation
Reactant for the synthesis of:
  • Alkali metal complexes
  • P-Stereogenic compounds via kinetic deprotonation
  • Ortho-trifluoromethylphenyl-substituted phosphines
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)