Key Documents
698776
Chloro(tert-butyl)phenylphosphine
Synonim(y):
(1,1-Dimethylethyl)phenylphosphinous chloride, Chloro(phenyl)-tert-butylphosphine, tert-Butyl(phenyl)phosphinous chloride, tert-Butylchloro(phenyl)phosphine, tert-Butylphenylchlorophosphine, tert-butylphenylchlorophosphine
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555
tw
77-78 °C/0.4 mmHg
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14ClP/c1-10(2,3)12(11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
XOQDDCZARYSQNB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
32.8 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?