Merck
261920
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
97%
Synonim(y):
1,2-Ethanediylbis[phosphonous dichloride], Ethylenebis(dichlorophosphine), P,P′-(1,2-Ethanediyl)bis(dichlorophosphane)
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2PCH2CH2PCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588 (lit.)
bp
70 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
ClP(Cl)CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl4P2/c3-7(4)1-2-8(5)6/h1-2H2
Klucz InChI
SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane is an organophosphorus compound commonly used as a precursor to synthesize ethylene-bridged bis(phosphane)s ligands by reacting with an organometallic reagent.
Zastosowanie
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane can be used as a precursor to synthesize ethylenebis(phosphonic dichloride).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Ruiyan Sun et al.
ChemSusChem, 12(14), 3278-3285 (2019-04-30)
Methyl formate was produced in one pot through the hydrogenation of CO2 to formic acid/formate followed by an esterification step. The route offers the possibility to integrate renewable energy into the fossil-based chemical value chain. In this work, a phosphine-polymer-anchored