Kluczowe dokumenty
261939
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethane
97%
Synonim(y):
DMPE, Dimethyl-2-(dimethylphosphino)ethylphosphine, Ethylenebis(dimethylphosphine)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.507 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CP(C)CCP(C)C
InChI
1S/C6H16P2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
ZKWQSBFSGZJNFP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
261939-100MG | |
261939-1G | 4061838118912 |
261939-500MG | |
261939-5G | 4061838118929 |