Key Documents
592684
Bis(dimethylphosphino)methane
97%
Synonim(y):
DMPM
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5060 (lit.)
tw
42 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CP(C)CP(C)C
InChI
1S/C5H14P2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
MRNJHNUEBDGNEL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Preparation of ruthenium carbonyl hydrido phosphanido diphosphine dinuclear complexes
- Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine complexes
- Phosphorus-phosphorus bond and nuclear spin-spin coupling
- Formation of a catalytic ruthenium(II)-triphos complex
Catalyst for:
- Asymmetric alkylation of racemic secondary phosphines
- Palladium-diphosphine catalyzed carbonylation of ethene
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?