Key Documents
212806
Diethylaluminum chloride solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in hexanes
gęstość
0.711 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Klucz InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- As a Lewis acid for the synthesis of Lewis acid-base bifunctional asymmetric catalysts for cyanosilylation of aldehydes and in Strecker reaction.
- For the synthesis of precursors for lanthanide/aluminum catalysts for diene polymerization.
- As a co-initiator in the cationic polymerization of isobutylene.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?