Merck
251615
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
Roztwór dichloro(etylo)alumanu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2AlCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.95
Beilstein:
4123357
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
5 mmHg ( 60 °C)
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in hexanes
gęstość
0.729 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Klucz InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Dichlorek etyloglinu jest silnym kwasem Lewisa i zmiataczem protonów, który może być stosowany:
  • Do katalizowania polimeryzacji izobutylenu.
  • Aby ułatwić reakcję Dielsa-Aldera α,β-nienasyconych estrów.
  • Do przeprowadzania przegrupowań redukcyjnych Pinacolu.
  • Promowanie przegrupowania Schmidta diketozydów w syntezie indolizydyn i piroloazepinedionów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Concise access to indolizidine and pyrroloazepine skeleta via intramolecular Schmidt reactions of azido 1, 3-diketones.
Lertpibulpanya D and Marsden S P
Organic & Biomolecular Chemistry, 4(18), 3498-3504 (2006)
Cyclorearrangement and cycloolefination of keto-bis-sulfones. A sulfone analog of a pinacol reduction-rearrangement.
Trost B M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(13), 5432-5434 (1992)
Kinetic and Mechanistic Studies of the Polymerization of Isobutylene Catalyzed by EtAlCl2/Bis (2-chloroethyl) Ether Complex in Hexanes.
Banerjee S, et al.
Macromolecules, 48(16), 5474-5480 (2015)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)