Merck
257168
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum
93%
Synonim(y):
Aluminumtriethanide
About This Item
Wzór liniowy:
Al(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.16
Beilstein:
3587229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1 mmHg ( 62.2 °C)
Poziom jakości
Próba
93%
bp
128-130 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
Klucz InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Triethylaluminum can undergo 1,4-addition to 2-cyclopentenone in the presence of a chiral diphosphite ligand to form 3-ethylcyclopentanone.
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
adapter wlotu septy
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Copper-catalyzed enantioselective conjugate addition of triethylaluminum to 2-cyclopentenone
Su L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(13), 1865-1869 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
257168-100G4061826059128
257168-1KG4061826059135