Kluczowe dokumenty
386553
Trioctylaluminum solution
25 wt. % in hexanes
Synonim(y):
Tri-n-octylaluminium, Tri-n-octylaluminum, Trioctylalane
About This Item
Polecane produkty
stężenie
25 wt. % in hexanes
gęstość
0.701 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCC[Al](CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/3C8H17.Al/c3*1-3-5-7-8-6-4-2;/h3*1,3-8H2,2H3;
Klucz InChI
LFXVBWRMVZPLFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?