Merck
730572
Sigma-Aldrich
Triphenylaluminum solution
1 M in dibutyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
1 M in dibutyl ether
gęstość
0.868 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Klucz InChI
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)