Merck
682101
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylaluminum)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane adduct
Synonim(y):
Bis(trimethylaluminum)-DABCO® adduct, DABAL-Me3, DABAL-trimethylaluminum, Triethylenediaminine bis(trimethylaluminum)
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3Al · C6H12N2 · Al(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
>250 °C
ciąg SMILES
C[Al-](C)(C)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[Al-](C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2.6CH3.2Al/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;;;;;;;/h1-6H2;6*1H3;;
Klucz InChI
WSTAITCRSVOCTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Product is air and moisture sensitive. Handle and store under a dry, inert atmosphere.
Zastosowanie
A more stable alternative to trimethylaluminum for use in numerous reactions including methylations of aldehydes and imines, methylations of aryl and vinyl halides, conjugate addition to enones, and amide bond formation.
Informacje prawne
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Woodward, S.
Synlett, 1490-1490 (2007)
Produkty
DABAL-Me3 is an adduct of trimethylaluminum and DABCO® that is a free-flowing solid that can be manipulated without the need for an inert atmosphere.