Merck
423793
Sigma-Aldrich
Triisobutylaluminum solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
TIBA solution
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHCH2]3Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.32
Beilstein:
3587328
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in hexanes
bp
68-69 °C
gęstość
0.695 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
Klucz InChI
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Roztwór triizobutyloaluminium (TIBA) (1,0 M w heksanie) może być stosowany jako odczynnik do przygotowania unieruchomionych żeli μ (sieci poli(krzemoorganicznych)), które mogą być dalej stosowane jako kokatalizator w polimeryzacji etylenu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
μ-Gels as support materials for dinuclear olefin polymerization catalysts
Schilling M, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 109(5), 3344-3354 (2008)
Nandita M Weliange et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(34), 15286-15296 (2015-06-05)
The insertion, elimination and isomerisation of octenes with di-n-octylaluminium hydride [HAl(Oct)2], tri-n-octylaluminium [Al(Oct)3] and sec-octylaluminium species have been studied as individual steps in a putative aluminium based contrathermodynamic olefin isomerisation process. While elimination of 1-octene from [Al(Oct)3] is energetically unfavourable
Yunhong Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 113, 446-454 (2014-09-27)
Alginate oligosaccharides (AOS), which are marine oligosaccharides, are involved in regulating plant root growth, but the promotion mechanism for AOS remains unclear. Here, AOS (10-80 mg/L) induced the expression of auxin-related gene (OsYUCCA1, OsYUCCA5, OsIAA11 and OsPIN1) in rice (Oryza
Inmaculada Suárez et al.
Journal of chromatography. A, 1407, 193-202 (2015-07-15)
Average molecular weights and polydispersity indexes are some of the most important parameters considered in the polymer characterization. Usually, gel permeation chromatography (GPC) and multi angle light scattering (MALS) are used for this determination, but GPC values are overestimated due